Learn More
IKA™ Flask Carrier with Handle
Product Code. 15925661 Shop All IKA Products
Change view
Click to view available options
Capacity (Metric):
250 mL
1000 mL
2000 mL
Unit Size:
Each
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacity (Metric) Unit Size
15925661 2000 mL Each
15787228 250 mL Each
15981652 1000 mL Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15925661 Supplier IKA™ Supplier No. 0004448600
Estimated Shipment: 24-02-2027
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Designed with a round bottom and handles to safely carry round-bottomed flasks.
  • Round bottom
  • Includes handles
  • Available in various flask-accommodating sizes
  • Temperature resistant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Capacity (Metric) 2000 mL
Material Aluminum
Includes Handles
Temperature Range (Metric) Up to 300°C
Bottom Shape Round
Diameter (Metric) Outer 194.7 mm
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.