Learn More
BOLA Flanged Tubing
Product Code. p-200109969
Click to view available options
Overall Length (Metric):
100 mm
250 mm
1000 mm
Diameter (Metric) Inner:
0.8 mm
1.6 mm
Förpackningsstorlek
Each
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10348851
missing translation for 'mfr': BOLA F74002
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Flanged Tubing PTFE, with black tube end fittings made of PP, f. BOLA-Miniature fittings
Flanged PTFE tubing with black tube end fittings UNF ¼ in. 28 G made of PP and washers made of PA. The tubing is ready for use.
Specifikationer
Autoclavable Autoclavable
Color Transparent
Diameter (Metric) Inner 0.8 mm
Diameter (Metric) Outer 1.6 mm
Overall Length (Metric) 100 mm
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.