Learn More
Novus Biologicals™ Fixation and Permeabilization Flow Cytometry Kit
Shop All Bio Techne Products
Click to view available options
Quantity:
2 Vials
Unit Size:
Pack of 2
Specifications
Specifications
| Content And Storage | Store at room temperature. |
| For Use With (Application) | Flow Cytometry |
| Quantity | 2 Vials |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu