Learn More
SCAT™ Ferrule for HPLC Systems
Shop alle SCAT Europe produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Diameter (Metric) Inner:
1.6 mm
2.3 mm
3.2 mm
Pakningsstørrelse:
Pack of 10
Beskrivelse
SCAT™ fittings are available in the following versions:
- PFA fitting with integrated ferrule in various colors and diameters
- Tube connectors in various diameters
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Ferrule |
| Color | White |
| Diameter (English) Inner | 0.09 in. |
| Diameter (Metric) Inner | 2.3 mm |
| For Use With | Capillary |
| Material | PTFE |
| Autoclavable | Autoclavable |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion