Learn More
Fisherbrand™ Porcelain Buchner Funnels with Fixed Perforated Plates
Codice prodotto. 17892336 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacity (Metric):
320 mL
Diameter (Metric) Disc:
90mm
Diameter (Metric) Plate:
100mm
missing translation for 'unitSize':
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacity (Metric) Diameter (Metric) Disc Diameter (Metric) Plate missing translation for 'unitSize'
17892336 320 mL 90mm 100mm Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
You may only order up to the available stock. For more details call customer services on +47 22 95 59 59.
Codice prodotto. 17892336
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
You may only order up to the available stock. For more details call customer services on +47 22 95 59 59.
For suction filtration applications
  • Autoclavable
  • Highly resistant to chemical attack
  • Without cover
  • Glazed inside and outside with the exception of the rim
Specifica
Diameter (Metric)Top 10.5cm
Capacity (Metric) 320 mL
Material Porcelain
Height (Metric) 16 cm
Autoclavable Autoclavable
Diameter (Metric) Plate 100mm
For Use With (Application) Suction filtration applications
Diameter (Metric) Disc 90mm
Includes Fixed perforated plate
Quantity Each
Wall Thickness 4.5mm
Weight (Metric) 0.41kg
Product Type Buchner Funnel
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.