Learn More
Descrizione
Plain style bags
- Maximum temperature, 140°C (285°F); for use at 134°C (274°F)
- 2mil thick
- Supplied with autoclavable elastic steam-venting closures
Compliance
Graphics on printed styles conform to OSHA™ standard 29CFR1910.1030.
Specifica
Specifica
| Certifications/Compliance | OSHA, 29 CFR1910.1030 |
| Closure Type | Elastic |
| Capacity (English) | 13 to 16 gal. |
| Color | Clear |
| Dimensions (L x W) | 36 x 24 in. (91 x 61 cm) |
| Length (Metric) | 91 cm |
| Width (Metric) | 61 cm |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Width (English) | 24 in. |
| Length (English) | 36 in. |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?