Description
Humidity Sponge Dessicant; Fisherbrand; Reusable Type
- Non-toxic desiccant
- Reusable
- Material is made of DuPont's Tyvek™ breathable, high-density polyethylene
- Perfect for drugs, food, electronics, optics and equipment
- Bags are guaranteed to retain 16% moisture by weight, typical results are 37% moisture absorption
- Desiccant meets US FDA requirements
- Certified ISO Class 5 (Class M3.5) cleanroom compatible
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Fisherbrand™ Humidity Sponge™ Dessicant |
| CAS | 1302-78-9 |
| Material | HDPE |
| Quantity | 40 Pk. |
| Grade | Certified |
| Weight | 11 g |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?