Learn More
Fisherbrand™ Disposable Borosilicate Glass Tubes with Polypropylene Screw Cap
Alle ansehen Fisherbrand ProdukteBeschreibung
Provides chemical stability and biological inertness of hard, borosilicate glass at price of disposable tubes
- Natural linerless polypropylene screw cap
- With marking spot
Ideal for tissue culture, bacteriology, clinical chemistry, blood typing, and crossmatching procedures
Bestellinformation
Packed in trays of 250 or 500
Spezifikation
Spezifikation
| Capacity (Metric) | 8 mL |
| Length (Metric) | 100 mm |
| Material | Borosilicate Glass |
| Disposable | Single-use |
| For Use With | Provides chemical stability and biological inertness of hard, borosilicate glass at price of disposable tubes |
| Label Type | Marking Spot |
| Packaging | Tray |
| Quantity | 500/Tray |
| Sterility | Non-sterile |
| Diameter (Metric) | 13 mm |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?