Läs mer
Läs mer
Beskrivning
Quickly and easily make labels for chemicals, bottles, shelves and equipment using this Fisher Scientific™ Lab Label Maker. Easy-Peel™ perforation allows the label backing to be removed quickly and efficiently.
- Self-adhesive colored tape
- Sticks powerfully to any surface including glass, plastic, metal, rubber, or wood
- Raised white letters on 0.375 in. (9mm) wide tape
- Readable from 8 ft.
- Easy to operate: Dial a letter, squeeze the handle and pull a lever to cut the tape
Specifikationer
Specifikationer
| Product Type | Lab Label Maker |
| For Use With (Application) | Chemicals, bottles, shelves and equipment |
| Weight (Metric) | 0.05 kg |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?