Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Heated Bath Circulators: Model 5150 H11
Product Code. p-4903559 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Voltage:
230 V
Frequency:
50 Hz
Type:
Isotemp Heated Bath Circulator
missing translation for 'unitSize'
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11366671
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Includes
Includes external circulation plumbing fittings
Reliable, high-wattage heaters that deliver rapid fluid heat up and ensure fluid compatibility for your application.
Standard high temperature cutout (HTC) circuitry is user-selectable to ensure application temperatures do not exceed set point parameters
  • High temperature and low level cut-outs
  • Compact footprint maximizes bench space
  • Includes external circulation plumbing with 8-mm and 12-mm fittings and supply and return clamps
  • Work area cover included on all heated baths
  • High quality stainless steel baths
  • All bath drains are located on the front of the unit with an integrated valve
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Capacity (Metric) 7 to 11 L
Flow Rate 17
Pump Type Force
Temperature Range 10°C to 150°C
Type Isotemp Heated Bath Circulator
Includes External circulation plumbing fitting
Model 5150 H11
Temperature Stability ±0.05°C
Dimensions (L x W x H) 15.6 x 11.9 x 14.2 in. (39.6 x 30.2 x 36.3 cm)
Length (English) 15.6 in.
Length (Metric) 39.6 cm
Width (English) 11.9 in.
Width (Metric) 30.2 cm
Height (English) 14.2 in.
Height (Metric) 36.3 cm
Weight (English) 24.9 lb.
Weight (Metric) 11.3 kg
Electrical Requirements 230 V 50 Hz
Voltage 230 V
Frequency 50 Hz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt