Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Heated Bath Circulators: Model 5150 H11
Codice prodotto. 11366671 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Voltage:
230 V
Frequency:
50 Hz
Type:
Isotemp Heated Bath Circulator
Dimensione della confezione:
Each
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11366671
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Includes
Includes external circulation plumbing fittings
Reliable, high-wattage heaters that deliver rapid fluid heat up and ensure fluid compatibility for your application.
Standard high temperature cutout (HTC) circuitry is user-selectable to ensure application temperatures do not exceed set point parameters
  • High temperature and low level cut-outs
  • Compact footprint maximizes bench space
  • Includes external circulation plumbing with 8-mm and 12-mm fittings and supply and return clamps
  • Work area cover included on all heated baths
  • High quality stainless steel baths
  • All bath drains are located on the front of the unit with an integrated valve
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacity (Metric) 7 to 11 L
Flow Rate 17
Pump Type Force
Temperature Range 10°C to 150°C
Type Isotemp Heated Bath Circulator
Includes External circulation plumbing fitting
Model 5150 H11
Temperature Stability ±0.05°C
Dimensions (L x W x H) 15.6 x 11.9 x 14.2 in. (39.6 x 30.2 x 36.3 cm)
Length (English) 15.6 in.
Length (Metric) 39.6 cm
Width (English) 11.9 in.
Width (Metric) 30.2 cm
Height (English) 14.2 in.
Height (Metric) 36.3 cm
Weight (English) 24.9 lb.
Weight (Metric) 11.3 kg
Electrical Requirements 230 V 50 Hz
Voltage 230 V
Frequency 50 Hz
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato