Learn More
OHAUS™ Frontier™ 5306 Mini Centrifuge Accessory, Adapters
Product Code. 15826622 Shop All Ohaus Products
Click to view available options
Capacity:
8 x 0.2 mL
8 x 0.5 mL
Unit Size:
Pack of 8
Product Code. 15826622
Brand: OHAUS™ 30129562
For use with Frontier 5306 Mini Centrifuge
  • 0.2 mL Centrifuge Tube Adapter
  • Holds up to 8 tubes
  • 0.2 mL Centrifuge Tube Adapter
  • Holds up to 8 tubes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type Adapter
Capacity 8 x 0.5 mL
For Use With (Equipment) Frontier 5306 mini centrifuge
Description Adapter, 0.5ml Tube x8, FC5306
Tube Size 0.5 mL
No. per Pack 8 Pieces
Voltage 0/1 V
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato