Learn More
Fisher BioReagents™ Agar, Powder / Flakes, Fisher BioReagents™
Beschreibung
Used as a solidifying agent for culture media
- Used as a solidfying agent to provide the solid medium to support the growth of microbes for cell culture applications
- Functionally tested for promotion of growth of E. coli and S. aureus
- Typical concentration is 1.5% agar (15g/L) in water
- CAS: 9002-18-0
- Molecular Weight: 336.337 g/mol
- Chemical Formula: C14H24O9
Spezifikation
Spezifikation
| Form | Powder |
| Grade | Molecular genetics |
| Product Type | Agar |
| For Use With (Application) | Used for a solidifying agent for culture media |
| Packaging Type | Poly Pail |
| Quantity | 2000 g |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?