Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Dispenser
Beskrivelse
Dose liquids from reagent bottles with Thermo Scientific™ Finnpipette™ Dispensers.
Features:
- Excellent chemical and thermal resistance
- Fully autoclavable†
- Exact self-locking system in the volume setting
- Dispensing head cap prevents dripping
- Ergonomic design prevents work fatigue
- Threaded suction hose for bubble-free suction
Note:
Limitations include HF, liquids that attack Halar, FEP or Hastelloy suspensions because solid particles might block the valves.
Tekniske data
Tekniske data
| Product Type | Analog Bottletop Dispenser |
| Certifications/Compliance | Individual calibration certificate with serial number |
| Description | Range: 0.4-2.0mL, ±12.0µL |
| Channels | 1 |
| Volume (Metric) | 0.4 to 2.0 mL |
| Precision | 4 μL |
Note: Not for use on hot plates.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?