Learn More
CELLPATH FILOSLIDE 20 SLIDE TRAY
Descripción
- The FiloSlide 20 tray, which measures 335 mm x 204 mm has a single column of 20 wells.
- Each slide has its own easy release compartment which is individually numbered.
- Constructed from solid board and available in six colours including black, white, yellow, blue, green and red.
- This allows laboratories to colour code different types of workload or different applications.
- Key Benefits:
- 360° cover flap saves working space requirement
- Range of colours available to assist in team resource allocation
- Thumb grooves for easy removal of slides
- Robust, allowing multiple use and cost savings
Especificaciones
Especificaciones
| Type | Slide Holder |
| Slide Capacity | 20 |
| Color | Blue |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?