Learn More
Thermo Scientific Chemicals Field's Stain B
Product Code. p-7082203
Change view
Click to view available options
Quantity:
10g
50g
Unit Size:
10g
50g
Product Code. Quantity unitSize
11458507 10g 10g
11468507 50g 50g
2 options
Product Code. 11458507
Brand: Thermo Scientific Chemicals A18578.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 17372-87-1 | C20H6Br4Na2O5 | 691.86 g/mol
Used to stain blood smears to identify malarial parasites
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 17372-87-1
Especificaciones
Molecular Formula C20H6Br4Na2O5
InChI Key SEACYXSIPDVVMV-UHFFFAOYSA-L
Product Type Stain
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1C1=C2C=C(Br)C(=O)C(Br)=C2OC2=C(Br)C([O-])=C(Br)C=C12
IUPAC Name disodium 2-(2,4,5,7-tetrabromo-6-oxido-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoate
Quantity 10g
Molecular Weight (g/mol) 691.86
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.