Learn More
Ficodox™ Plus, Pure, Mixed COD Reagent, Fisher Chemical™
Product Code. p-7073132 Shop All Fisher Chemical Products
Click to view available options
Quantity:
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10437450
Brand: Fisher Chemical J/4010/15
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Kemiska identifierare
MDL Number 283231
Specifikationer
Physical Form Liquid
Melting Point 3°C
Boiling Point 280°C
Packaging Plastic Coated Glass bottle
Color Brown to Yellow
Quantity 1 L
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ficodox]TS Plus
Signalord
  • Danger
Riskkategorier
  • Carcinogenicity Category 1B
  • Germ cell mutagenicity Category 1B
  • Skin corrosion/irritation Category 1 A
Faroangivelser
  • H340-May cause genetic defects.
  • H350-May cause cancer.
  • H314-Causes severe skin burns and eye damage.
Skyddsangivelse
  • P201-Obtain special instructions before use.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P308+P313-IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.