Learn More
FFAR4/GPR120 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18798653 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.1mg
25µg
Código de producto. Quantity unitSize
18798653 0.1 mg 0.1mg
18789373 0.025 mg 25µg
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18798653
Marca: Novus Biologicals NBP100858
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 18 publications
FFAR4/GPR120 Polyclonal specifically detects FFAR4/GPR120 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Knockout Validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antigen FFAR4/GPR120
Applications Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoassay
Classification Polyclonal
Concentration 1.0 mg/mL
Conjugate Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:1000, Flow Cytometry reported in scientific literature (PMID 34911928), Immunohistochemistry 1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200, Knockout Validated
Formulation PBS with 0.02% Sodium Azide
Gene Accession No. Q5NUL3
Gene Alias G protein-coupled receptor 120, G protein-coupled receptor 129, G protein-coupled receptor PGR4, GPR120, GPR129, G-protein coupled receptor 120, G-protein coupled receptor 129, G-protein coupled receptor GT01, G-protein coupled receptor PGR4, G-protein-coupled receptor GT01, GT01, MGC119984, omega-3 fatty acid receptor 1, PGR4DKFZp686F0824
Gene Symbols FFAR4
Host Species Rabbit
Immunogen A synthetic peptide made to an internal portion of the human GPR120 protein (between residues 200-300) [UniProt Q5NUL3]
Purification Method Affinity Purified
Quantity 0.1 mg
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 338557
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.