Learn More
FGFR1OP2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Proteintech 11605-1-AP-20UL
 View more versions of this product
Artikelnummer. 16858793
  • 1710.33 NOK / 20µL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
May be involved in wound healing pathway.
Spezifikation
Spezifikation
FGFR1OP2
Polyclonal
Unconjugated
FGFR1OP2
FGFR1 oncogene partner 2, FGFR1OP2, HSPC123 like
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
26127, 362463, 67529
-20°C
Liquid
Western Blot
0.17 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q6TA25, Q9CRA9, Q9NVK5
FGFR1OP2
FGFR1OP2 Fusion Protein Ag2153
20 μL
Primary
Mouse, Human, Rat
Antibody
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt