Learn More
FGF basic/FGF2/bFGF Antibody (S03-9C3), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
3895.00 NOK - 5975.00 NOK
Specifications
Antigen FGF basic/FGF2/bFGF
Clone S03-9C3
Concentration 0.3 mg/mL
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18645574
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-20011-100ul
100 μg
5975.00 NOK
100µL
View alternative products
Save Up to 
»
18630994
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-20011-50ul
50 μg
3895.00 NOK
50µL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
FGF basic/FGF2/bFGF Monoclonal antibody specifically detects FGF basic/FGF2/bFGF in Human samples. It is validated for Western Blot
Specifications
Specifications
FGF basic/FGF2/bFGF
0.3 mg/mL
Monoclonal
Purified
RUO
Human
Basic fibroblast growth factor, basic fibroblast growth factor bFGF, bFGF, FGFBprostatropin, fibroblast growth factor 2 (basic), HBGF-2, heparin-binding growth factor 2
Recombinant protein of human FGF basic/FGF2/bFGF (Uniprot # P09038)
Primary
Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
S03-9C3
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Angiogenesis, Biologically Active Proteins, Cancer
50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
2247
IgG
Affinity purified
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis