Learn More
Thermo Scientific™ dUTP Solution (100 mM)
Code produit 10160780 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
0.25 mL
Conditionnement:
0.25mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
10160780 0.25 mL 0.25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10160780 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R0133
Black Friday Starts Here
Use promo code 27984
Afficher toutes les promotions
 Restricted Item
In Stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Thermo Scientific™ dUTP (2'-deoxyuridine 5'-triphosphate) is highly stable nucleotide, supplied as 100 mM aqueous solution titrated to pH 7.3-7.5 with NaOH.
Thermo Scientific™ dUTP (2'-deoxyuridine 5'-triphosphate) is highly stable nucleotide, supplied as 100 mM aqueous solution titrated to pH 7.3-7.5 with NaOH. The nucleotide has greater than 99% purity and is free of nuclease activities and human and E. coli DNA. It is designed for many different molecular biology applications.
Features
  • Greater than 99% purity confirmed by HPLC
  • Free of human and E. coli DNA
  • Highly stable
Applications
  • Long range PCR (40 kb)
  • cDNA synthesis and RT-PCR
  • Real-time PCR
  • Standard PCR
  • High fidelity PCR
  • Primer extension.
Note: dUTP is not suitable for PCR with proofreading enzymes or enzyme mixes containing proofreading enzymes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 100 mM
Content And Storage dUTP Solution, 100 mM (0.25 mL)
Store at –20°C.
Form Liquid
PCR Method 2-step RT-qPCR, Standard PCR
Polymerase DNA Polymerase
Label or Dye Unlabeled
Purity or Quality Grade >99%
Quantity 0.25 mL
Shipping Condition Dry Ice
For Use With (Application) Standard PCR, High-fidelity PCR, RT-PCR, Real Time PCR (qPCR)
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.