Learn More
Fenoldopam mesylate, MedChemExpress
Description
Fenoldopam(SKF 82526) mesylate is a drug and synthetic benzazepine derivative which acts as a selective D1 receptor partial agonist.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Fenoldopam mesylate |
| CAS | 67227-57-0 |
| Color | Off-White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C17H20ClNO6S |
| Quantity | 10 mg |
| Synonym | Fenoldopam methanesulfonate SKF-82526 mesylate |
| Solubility Information | DMSO : ≥ 36 mg/mL (89.58 mM) ∣H2O : 10 mg/mL (24.88 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OC1=C(O)C=C2C(C3=CC=C(O)C=C3)CNCCC2=C1Cl.CS(=O)(O)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 401.86 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?