Få mere at vide
Fenofibrate, R&D Systems™
Artikelnummer. 18014992
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
18014992 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18014992 Leverandør Tocris Bioscience Leverandørnr. 4113/50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
A Tocris product, part of R&D Systems. PPARα agonist
PPARα agonist; hypolipidemic. Attenuates insulin resistance and increases high-density lipoprotein-cholesterol in db/db mice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 49562-28-9
Molecular Formula C20H21ClO4
Quantity 50 mg
Synonym fenofibrate, procetofen, antara, lipanthyl, lipantil, tricor, fenobrate, lipidil, secalip, fenoglide
InChI Key YMTINGFKWWXKFG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)OC(=O)C(C)(C)OC1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=C(C=C2)Cl
IUPAC Name propan-2-yl 2-[4-(4-chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoate
Molecular Weight (g/mol) 360.834
PubChem CID 3339
ChEBI CHEBI:5001
Formula Weight 360.83
Percent Purity >99%
Product Line Tocris
Chemical Name or Material Fenofibrate
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.