Learn More
Famotidine, 98+%
Code produit 15425429
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
15425429 5 g 5g
15415429 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15425429 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J63165.06
 Restricted Item
In Stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A competitive histamine H2 receptor antagonist | CAS: 76824-35-6 | C8H15N7O2S3 | 337.435 g/mol
Famotidine, is commonly used in the treatment of peptic ulcer disease and gastroesophageal reflux disease.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubility
Soluble in water and methanol
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 76824-35-6
Molecular Formula C8H15N7O2S3
Molecular Weight (g/mol) 337.435
MDL Number MFCD00079297
InChI Key XUFQPHANEAPEMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym famotidine, pepcid ac, apogastine, amfamox, antodine, bestidine, digervin, dispromil, famodil, gastridin
PubChem CID 5702160
ChEBI CHEBI:4975
IUPAC Name 3-[[2-(diaminomethylideneamino)-1,3-thiazol-4-yl]methylsulfanyl]-N'-sulfamoylpropanimidamide
SMILES C1=C(N=C(S1)N=C(N)N)CSCCC(=NS(=O)(=O)N)N
Spécification
Melting Point 166°C to 168°C
Color White
Quantity 5 g
Merck Index 14,3930
Solubility Information Soluble in water and methanol
Formula Weight 337.45
Percent Purity ≥98%
Physical Form Powder
Chemical Name or Material Famotidine
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.