missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
FAM57B Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Proteintech 20760-1-AP-150UL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
FAM57B is a protein coding gene.Spécification
| FAM57B | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| FAM57B | |
| FAM57B, FP1188, Protein FAM57B | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 293493, 68952, 83723 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Western Blot | |
| 0.17 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| Q71RH2, Q7TNV1 | |
| Fam57b | |
| FAM57B Fusion Protein Ag14707 | |
| 150 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu