Learn More
FADD Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
1710.33 NOK - 4836.10 NOK
Specifikationer
Antigen FADD
Concentration 0.13 mg/mL
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Quantity Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Quantity Pris Kvantitet och tillgänglighet  
16803814
Visa dokument
Proteintech
14906-1-AP-20UL
20 μL
1710.33 NOK
20µL
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
16893804
Visa dokument
Proteintech
14906-1-AP-150UL
150 μL
4836.10 NOK
150µL
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Beskrivning
Beskrivning
The protein encoded by this gene is an adaptor molecule that interacts with various cell surface receptors and mediates cell apoptotic signals. Through its C-terminal death domain, this protein can be recruited by TNFRSF6/Fas-receptor, tumor necrosis factor receptor, TNFRSF25, and TNFSF10/TRAIL-receptor, and thus it participates in the death signaling initiated by these receptors. Interaction of this protein with the receptors unmasks the N-terminal effector domain of this protein, which allows it to recruit caspase-8, and thereby activate the cysteine protease cascade. Knockout studies in mice also suggest the importance of this protein in early T cell development.
Specifikationer
Specifikationer
FADD
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
Q13158, Q61160
14082, 266610, 8772
FADD Fusion Protein Ag6701
Primary
-20°C
FADD
0.13 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
FADD, GIG3, MORT1, Protein FADD
FADD
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.