Learn More
Invitrogen™ Factor X Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (3F2)
GREENER_CHOICE
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Marque:  Invitrogen™ MA549874
Code produit. 17969122
  • 4925.00 NOK / 100µL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Factor X Recombinant Monoclonal Antibody for IHC (P), ELISA
F10 undergoes multiple processing steps before its preproprotein is converted to a mature two-chain form by the excision of the tripeptide RKR. Two chains of the factor are held together by 1 or more disulfide bonds; the light chain contains 2 EGF-like domains, while the heavy chain contains the catalytic domain which is structurally homologous to those of the other hemostatic serine proteases. The mature factor is activated by the cleavage of the activation peptide by factor IXa (in the intrisic pathway), or by factor VIIa (in the extrinsic pathway). The activated factor then converts prothrombin to thrombin in the presence of factor Va, Ca+2, and phospholipid during blood clotting. Mutations of this gene result in factor X deficiency, a hemorrhagic condition of variable severity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Factor X
Recombinant Monoclonal
0.9 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
P00742
F10
A synthesized peptide derived from human Factor X.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
3F2
Unconjugated
F10
Activated factor Xa heavy chain; blood coagulation factor X; Cf10; coagulation factor 10; coagulation factor X; coagulation factor X protein; F10; Factor 10; Factor X heavy chain; Factor X light chain; factor Xa; Factor10; FX; FXA; prothrombinase; RP11-98F14.9; stuart factor; Stuart-Prower factor; Unknown (protein for IMAGE:8121240); unnamed protein product
Rabbit
Affinity chromatography
RUO
2159
-20°C or -80°C if preferred
Liquid
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis