Beschreibung
- Create the right impression - our slim tissue dispenser can be mounted on a wall or counter to suit your workplace or washroom.
- Improve washroom hygiene, as one-at-a-time dispensing means guests only touch the tissues that they take.
- Cut maintenance time - this tissue dispenser is easy to refill.
- Impress guests with the modern design of this dispenser that allows the tissue box to be completely hidden from view.
Spezifikation
Spezifikation
| Product Type | Facial Tissue Dispenser |
| Color | Silver |
| Alternate Part Number | 7322540782370 |
| Holds | Facial Tissue |
| Material | Plastic, Metal |
| Mounting | Freestanding |
| No. of Compartments | 1 |
| Product Style | Rear Loading |
| Model | Image |
| Quantity | 6/Pk. |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?