Learn More
Ekastu Safety™ Mandil Filtering Facepiece FFP1
Description
- With color-coded nosepiece
- Foam lined comfort nose zone
- Protection against fine inert particles up to 4.5 times the NPF value
- Filter class DIN EN 149:2001 FFP1 NR
- Specially designed for wearer of EKASTU spectacles and goggles
- In original packaging: 5 years shelf life
- 12 pieces per pack
Specifikationer
Specifikationer
| Color | White |
| Size | Standard |
| Certifications/Compliance | DIN EN 149:2001 FFP1 NR |
| Description | Filter class DIN EN 149: 2001 FFP1 NR |
| Disposable | Single-use |
| For Use With (Application) | Protection against fine inert particles |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?