Learn More
FAAH-IN-2, MedChemExpress
Description
FAAH-IN-2 (O-Desmorpholinopropyl Gefitinib) is a potent FAAH(fatty acid amide hydrolase) inhibitor extracted from Patent WO/2008/100977A2.
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | FAAH-IN-2 |
| CAS | 184475-71-6 |
| Color | Light Yellow |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C15H11ClFN3O2 |
| Quantity | 5 g |
| Synonym | O-Desmorpholinopropyl Gefitinib |
| Solubility Information | DMSO : 20.83 mg/mL (65.15 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OC1=CC2=C(NC3=CC=C(F)C(Cl)=C3)N=CN=C2C=C1OC |
| Molecular Weight (g/mol) | 319.72 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?