Få mere at vide
Få mere at vide
Plum™ Eyewash Station
Beskrivelse
- Visible and readily available first aid
- Easily mounted on the wall close to the workplace and immediate washing may be needed
- Ensures quick and efficient eyewash
- Supplied with pictograms and mirror
- Use in dust-free and dirt-free areas
Tekniske data
Tekniske data
| Capacity (Metric) | 500 mL |
| Depth (Metric) | 80 mm |
| Height (Metric) | 300 mm |
| Includes | 500 mL Eyewash |
| Width (Metric) | 170 mm |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?