Description
- Eyepiece, 22mm
- For Stereo Varizoom Microscope FB69707
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Eyepiece |
| Field of View | 22 mm |
| Magnification Power | 10X |
| Quantity | 1 Ea. |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?