Learn More
Ekastu Safety™ EPS Eye Wash Station
Artikelnummer. 10758025
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Includes:
Pull-top Lid
Pakningsstørrelse:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Includes Pakningsstørrelse
10758025 Pull-top Lid Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10758025 Leverandør Ekastu Safety™ Leverandørnr. 277955
 Restricted Item
Estimated Shipment: 04-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Protects eye wash bottles from over exposure to warmth or cold. EKASTU Safety™ EPS Eye Wash Station indicates the temperature delta of water content ±19°C.
  • For direct availability in danger areas
  • Dust-proof with a pull-top lid
  • Protects eye wash bottles from warmth and cold and indicates the temperature delta of water content approx. 38°C (corresponds to approx. ±19°C). The eye wash station protects the contents up to five times better
  • Date of expiry can be stated on the lid
  • Easy installation
Tekniske data
For Use With (Application) Protects Eye Wash Bottles
Includes Pull-top Lid
Product Type Eye Wash Station
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.