Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extractors Acc. to Soxhlet with Dimroth Condenser
Codice prodotto. p-7222538
Cambia vista
Click to view available options
Capacity (Metric):
70 mL
100 mL
150 mL
300 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
Each
Codice prodotto. Capacity (Metric) unitSize
10382761 100 mL Each
10047850 150 mL Each
10352811 500 mL Each
10251511 70 mL Each
10738841 300 mL Each
5 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10382761
Marca: Lenz Laborglasintrumente 05360025
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • The method allows an effective separation with relatively small amounts of extracting solvents.
  • Extractor in compact and robust design, with flask connection NS 29/32
  • Made of DURAN™ tubing
  • Dimroth condenser with thread GL 14
  • Round bottom flask
Specifica
Capacity (Metric) 100 mL
Material Duran Glass
Standard Taper Joint NS 29/32
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.