Learn More
Buerkle™ Extension Rod
Produktkod. p-8001997 Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Length (Metric):
500 mm
600 mm
1000 mm
Color:
Gray
Pure White
Silver
For Use With (Equipment):
ChemoSampler
Mole Drill Sampler
PTFE Scoop
PharmaPicker
PharmaPicker Pharma Sampler
Förpackningsstorlek
Each
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10175372
missing translation for 'mfr': Buerkle™ 53800506
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Buerkle™ Extension Rod makes it possible to take samples from various depths.
  • Seven different drill bits are available, each of which is designed for a particular soil type
  • For various applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Product Type Extension Rod
Material Stainless Steel (V4A)
Autoclavable Autoclavable
Description Equipment for PharmaPicker
Color Silver
Finish Electro-polished
For Use With (Equipment) PharmaPicker Pharma Sampler
Length (Metric) 500 mm
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.