Learn More
Buerkle™ Extension Rod
Product Code. 10033832 Shop All Bürkle Products
Click to view available options
Length (Metric):
500 mm
600 mm
1000 mm
Color:
Gray
Pure White
Silver
For Use With (Equipment):
ChemoSampler
Mole Drill Sampler
PTFE Scoop
PharmaPicker
PharmaPicker Pharma Sampler
Unit Size:
Each
Product Code. 10033832
Brand: Buerkle™ 53801006
Buerkle™ Extension Rod makes it possible to take samples from various depths.
  • Seven different drill bits are available, each of which is designed for a particular soil type
  • For various applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Product Type Extension Rod
Material Stainless Steel (V4A)
Autoclavable Autoclavable
Description Equipment for PharmaPicker
Color Silver
Finish Electro-polished
For Use With (Application) For Sampling Very Small Quantities of Highly Potent, Expensive or Active Powders for Analysis
For Use With (Equipment) PharmaPicker
Length (Metric) 1000 mm
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt