Learn More
Wheaton™ Extended Controlled Dropper Tip
Product Code. p-8014240 Shop All Wheaton Science Products Products
Click to view available options
Diameter (Metric):
13 mm (Tip)
20 mm (Tip)
8 mm (Tip)
Color:
Natural
Purple
White
Yellow
Unit Size:
Pack of 100
Produktkod. 11784199
Brand: Wheaton™ 24243101
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Specifikationer
Color Natural
Material LDPE
Drop Size 41 μL
Product Type Extended Controlled Dropper Tip
Diameter (Metric) 20 mm (Tip)
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.