Learn More
Novus Biologicals™ Exosome Standards (Human Plasma)
Product Code. p-200086945 Shop All Bio Techne Products
Click to view available options
Quantity:
2 x 100 μg Vials
2 x 30 μg Vials
6 x 100 μg Vials
6 x 30 μg Vials
Unit Size:
Pack of 2
Pack of 6
Product Code. 18613800
Brand: Novus Biologicals™ NBP31168660ug
Highly pure, lyophilized exosome standards with superior stability, optimal for multiple applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Content And Storage Store at 4°C. After reconstitution store at -70°C.
Concentration LYOPH
Quantity 2 x 30 μg Vials
Product Content Correction
Product Title
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.