Learn More
Novus Biologicals™ Exosome Standards (Human Plasma)
Artikelnummer. 18613800 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
2 x 100 μg Vials
2 x 30 μg Vials
6 x 100 μg Vials
6 x 30 μg Vials
Packungsgröße:
Pack of 2
Pack of 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18613800 2 x 30 μg Vials Pack of 2
18612880 6 x 100 μg Vials Pack of 6
18604810 2 x 100 μg Vials Pack of 2
18696390 6 x 30 μg Vials Pack of 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18613800 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NBP31168660ug
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4180.00 NOK
    3953.25 NOK / Pack of 2
    Save 226.75 NOK
    5% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 17-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Highly pure, lyophilized exosome standards with superior stability, optimal for multiple applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Content And Storage Store at 4°C. After reconstitution store at -70°C.
Concentration LYOPH
Quantity 2 x 30 μg Vials