Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Evaporating Flask with Conical Ground Joint
Description
- With center neck and conical joint
- Pear-shaped with inscription label
- Available in a range of capacities
Specifications
Specifications
| Capacity (Metric) | 1000 mL |
| Material | Borosilicate Glass, Duran Glass |
| For Use With (Equipment) | Rotary Evaporators |
| Neck Style | Center |
| Diameter (Metric) Outer | 126 mm |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?