Learn More
Europium(III) oxide, REacton™, nanopowder, 99.999% (REO)
Code produit 11345118
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
11345118 100 g 100g
11335118 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11345118 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044052.22
 Restricted Item
In Stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1308-96-9 | Eu2O3 | 351.93 g/mol
Europium(III) oxide is used as an agent for the manufacture of fluorescent glass. It can be used in the anti-counterfeiting phosphors in euro banknotes, red or blue phosphor in television sets. It shows a useful application as an activator for yttrium based phosphors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1308-96-9
Molecular Formula Eu2O3
Molecular Weight (g/mol) 351.93
MDL Number MFCD00010997
InChI Key AEBZCFFCDTZXHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym europium oxide, europia, europium trioxide, dieuropium trioxide, europium sesquioxide, europium 3+ oxide, europium oxide euo1.5, europium 3+ ; oxygen 2-
PubChem CID 159371
IUPAC Name dieuropium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Eu+3].[Eu+3]
Spécification
Melting Point 2291°C
Physical Form Powder
Quantity 100 g
Merck Index 14,3904
Solubility Information Insoluble in water.
Formula Weight 351.92
Percent Purity 99.999%
Grade Reacton
Sensitivity Hygroscopic
Assay (REO)
Chemical Name or Material Europium (III) oxide
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.