Learn More
Invitrogen™ ETS1 Monoclonal Antibody (8A8)
Description
MA5-15609 targets ETS1 in indirect ELISA, FACS, IF, IHC, and WB applications and shows reactivity with Human samples. The MA5-15609 immunogen is purified recombinant fragment of human ETS1 expressed in E. Coli.. MA5-15609 detects ETS1 which has a predicted molecular weight of approximately 50.4kDa.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | ETS1 |
| Applications | ELISA, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 8A8 |
| Concentration | Conc. Not Determined |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | Ascites with 0.03% sodium azide |
| Gene | ETS1 |
| Gene Accession No. | P14921 |
| Gene Alias | AI196000; AI448617; Avian erythroblastosis virus E26 (v-ets) oncogene homolog-1; avian erythroblastosis virus E26 oncogene 1; c-ets protein; c-ets1; c-ets-1; c-ets-1 oncogene; c-ets-1 protein; c-ets-alpha; c-ets-beta; D230050P06; E26 avian leukemia oncogene 1, 5' domain; Ets avian erythroblastosis virus E2 oncogene homolog 1 (tumor progression locus 1); ets protein; ETS proto-oncogene 1, transcription factor; Ets1; ETS-1; ETS-1A; ETS-1B; Ets-1Delta(III-VI); Etsoncb; EWSR2; FLJ10768; oncoprotein; p54; p54 transcription factor; protein C-ets-1; TNFAIP3 interacting protein 1; TNIP1; Tpl1; transforming protein p54/c-ets-1; transforming protein p68/c-ets-1; tumor progression locus 1; unnamed protein product; v-ets avian erythroblastosis virus E2 oncogene homolog 1; v-ets avian erythroblastosis virus E26 oncogene homolog 1; v-ets erythroblastosis virus E26 oncogene homolog 1; virion-associated nuclear-shuttling protein |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.