Learn More
Ethylmagnesium bromide, 3M in ether
Product Code. 11450950
Click to view available options
Quantity:
0.5 mol
1 mol
Unit Size:
0.5mol
1mol
Product Code. 11450950
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 087291.JU
Request Bulk or Custom Format
Grignard reagent | CAS: 925-90-6 | C2H5BrMg | 133.27 g/mol
Ethylmagnesium bromide is used as grignard reagent. It is widely used in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 925-90-6
Molecular Formula C2H5BrMg
Molecular Weight (g/mol) 133.27
MDL Number MFCD00000043
InChI Key TWTWFMUQSOFTRN-UHFFFAOYSA-M
Synonym ethylmagnesium bromide, ethyl magnesium bromide, magnesium, bromoethyl, ethylmagnesiumbromide, bromoethylmagnesium, ethylmagnesium bromide solution, 1.0 m in thf, ethylmagnesium bromide solution, 3.0 m in diethyl ether, etmgbr, ethylmagnesiumbromid, ethylmagnesium bromid, grignard reagent
PubChem CID 101914
IUPAC Name magnesium;ethane;bromide
SMILES CC[Mg]Br
Spezifikation
Melting Point -116.3°C
Color Brown to Yellow
Density 1.020 g/mL
Boiling Point 34.6°C
Odor Ether-like
Linear Formula C2H5MgBr
Quantity 1 mol
UN Number UN3399
Sensitivity Air and moisture sensitive; May form a precipitate
Solubility Information Reacts with water.
Formula Weight 133.28
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 3M in ether
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material Ethylmagnesium bromide
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt