Learn More
EDTA disodium salt concentrate with zinc complex added (solution B), For 1L standard solution, for complexometry, Solstice
Artikelnummer. 15635200
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
1 Ea.
6 x 1 Ea.
Pakningsstørrelse:
Each
Pack of 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
15635200 1 Ea. Each
15645200 6 x 1 Ea. Pack of 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15635200 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 380561EA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    791.00 NOK
    728.47 NOK / Pack of 1
    Save 62.53 NOK
    7% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 14-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
for 1L standard solution, 1 ml solution = 1 German degree of hardness in 100 ml of water, for complexometry
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Solstice now delivers premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 139-33-3 , 14025-21-9 , 64-02-8
Molecular Formula C10H14N2Na2O8
Molecular Weight (g/mol) 336.21
MDL Number MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
InChI Key ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 57339238
ChEBI CHEBI:64734
IUPAC Name disodium 2-({2-[(carboxylatomethyl)(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)acetate
SMILES [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Tekniske data
CAS Max % 15.84, 1.19, 6.41
Physical Form Liquid
Quantity 1 Ea.
UN Number NONH for all modes of transport
Chemical Name or Material Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt concentrate with zinc complex added (solution B)
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.