Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ethylenediaminetetraacetic Acid, 0.5M aq. soln., pH 8.0, autoclaved
Code produit. 15440127
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mL
500 mL
Conditionnement:
250mL
500mL
Code produit. Quantity unitSize
15440127 500 mL 500mL
15430127 250 mL 250mL
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 15440127
Marque: Thermo Scientific Chemicals J60292.AP
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 60-00-4 | C10H16N2O8 | 292.24 g/mol
Ethylenediaminetetraacetic acid is used in the treatment of lead poisoning, brain damage, cancer, rheumatoid arthritis, osteoarthritis, an eye condition called macular degeneration, diabetes, Alzheimer's disease, multiple sclerosis and Parkinson's disease. It acts as a chelating agent and used for the preparation of many solutions including DNA loading dye and resuspension buffer which is isolation of plasmid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubility
Miscible with water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents, strong bases, metals and copper.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60-00-4
Molecular Formula C10H16N2O8
Molecular Weight (g/mol) 292.24
MDL Number MFCD00003541
InChI Key KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym edta, edetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, edathamil, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol
PubChem CID 6049
ChEBI CHEBI:42191
IUPAC Name 2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxymethyl)amino]acetic acid
SMILES OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
Spécification
pH 8.0
Linear Formula (HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2
Quantity 500 mL
Solubility Information Miscible with water.
Formula Weight 292.24
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.5M aq. soln.
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material Ethylenediaminetetraacetic Acid, autoclaved
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.