Specifications
| Color | Colorless to Yellow |
| Density | 0.9680g/mL |
| Boiling Point | 120°C |
| Flash Point | 23°C |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 98.5% min. (GC) |
| Packaging | Glass bottle |
| Linear Formula | HC∽CCO2C2H5 |
| Refractive Index | 1.4110 to 1.413 |
| Quantity | 25 g |
| Show More |
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?