Learn More
Ethyl benzofuroxan-5-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 11458707
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
Product Code. 11458707
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A19874.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 17348-71-9
Molecular Formula C9H8N2O4
Molecular Weight (g/mol) 208.17
MDL Number MFCD00276595
InChI Key PNSWPHLJTBSRJR-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2,1,3-benzoxadiazole-5-carboxylate 1-oxide, 5-ethoxycarbonyl-2,1,3-benzoxadiazol-1-ium-1-olate, ethyl 1-hydroxybenzo c 1,2,5-oxadiazole-5-carboxylate, 5-ethoxycarbonyl benzo c 1,2,5 oxadiazole 1-oxide
PubChem CID 736800
IUPAC Name ethyl 1-oxido-2,1,3-benzoxadiazol-1-ium-5-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=CC2=NO[N+]([O-])=C2C=C1
Especificaciones
Melting Point 66°C to 67°C
Quantity 1 g
Formula Weight 208.18
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material Ethyl benzofuroxan-5-carboxylate
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado