Learn More
Ethyl 4-Nitrobenzoate, Mikromol™
Codice prodotto. 30049530
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
30049530 100 mg 100mg
30051449 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30049530 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0094.04
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Ethyl 4-Nitrobenzoate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemical Name or Material Ethyl 4-Nitrobenzoate
CAS 99-77-4
Analyte or Component Names Ethyl 4-Nitrobenzoate
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C9 H9 N O4
Certifications/Compliance ISO 17025
Synonym Ethyl 4-Nitrobenzoate
InChI Formula InChI=1S/C9H9NO4/c1-2-14-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)13/h3-6H,2H2,1H3
SMILES CCOC(=O)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
IUPAC Name ethyl 4-nitrobenzoate
Molecular Weight (g/mol) 195.17
Quantity 100 mg
Formula Weight 195.0532 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.