Learn More
Ethyl 4-Dimethylaminobenzoate, TRC
Product Code. 30382398
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
Conditionnement:
1g
Code produit. Quantity unitSize
30382398 1 g 1g
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 30382398
Marque: Toronto Research Chemicals TRCE9166201G
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemical Name or Material 4-Dimethylaminobenzoic acid ethyl ester
CAS 10287-53-3
Purity Grade Notes HPLC
Molecular Formula C11 H15 N O2
Quantity 1 g
Synonym Benzoic acid, p-(dimethylamino)-, ethyl ester (6CI,7CI,8CI), 4-Dimethylaminobenzoic acid ethyl ester, 4-Ethoxycarbonyl-N,N-dimethylaniline, Darocur EBD, Darocur EDB, EDAB, EDB, EDMAB, EPD, Ethyl 4-(N,N-dimethylamino)benzoate, Ethyl 4-(dimethylamino)benzoate, Ethyl N,N-dimethylamino-p-benzoate, Ethyl p-(N,N-dimethylamino)benzoate, Ethyl p-(dimethylamino)benzoate, Genocure EPD, IHT-PI EDB, JRCure 1101, Kayacure EPA, Luna EDB, Lunacure EDB, N,N-Dimethylbenzocaine, Omnirad EDB, PI-EDB, Parbenate, Photoinitiator EDAB, Quantacure EPD, SB-PI 704, Speedcure EDB, p-(Ethoxycarbonyl)-N,N-dimethylaniline, π-EDB
InChI Formula InChI=1S/C11H15NO2/c1-4-14-11(13)9-5-7-10(8-6-9)12(2)3/h5-8H,4H2,1-3H3
SMILES CCOC(=O)c1ccc(cc1)N(C)C
IUPAC Name ethyl 4-(dimethylamino)benzoate
Molecular Weight (g/mol) 193.24
Formula Weight 193.1103
Percent Purity >95
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.