Learn More
Ethyl 3-Ethoxy-2-Propenoate, 98%, BLD Pharm™
Product Code. 31031190
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
1g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
31031190 500 g -
31028019 1 g 1g
31025690 100 g -
31014806 5 g -
31025744 25 g -
31024015 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
This item is not returnable. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 31031190 Fornitore BLD Pharm N. del fornitore BD128636500g
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Specifica
CAS 1001-26-9
Molecular Formula C7H12O3
MDL Number MFCD00009863
Quantity 500 g
SMILES O=C(OCC)/C=C/OCC
Molecular Weight (g/mol) 144.17
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material Ethyl 3-Ethoxy-2-Propenoate
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.